Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS Artikelnummer.: 11328977
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS
Artikelnummer. 11328977
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11328977
Marke: Thermo Scientific Chemicals 038705.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Indikator
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extend of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt 258°C to 262°C
Namenshinweis For analysis ACS
Beilstein 284423
Merck Index 14,7243
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol; Slightly soluble in ether; Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Formelmasse 318.33
Güte ACS
Dichte 1.299 g/mL
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11L520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
ChargennummerZ28K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
ChargennummerU01K516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number038705.22,038705.36
ChargennummerX25I515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number038705.22,038705.36,038706.AE
ChargennummerR22J527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number038705.22,038705.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS >