Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gesättigte Phenol-Wasser-Lösung für Molekularbiologie, DNAse, RNAse, proteasefrei, STA Artikelnummer.: 10458872
Thermo Scientific Chemicals Gesättigte Phenol-Wasser-Lösung für Molekularbiologie, DNAse, RNAse, proteasefrei, STA
Artikelnummer. 10458872
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10458872
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327105000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol/TRIS (CAS-Nr. 96210-45-6) ist ein Lösungsmittelsystem für die Molekularbiologie, das zur Isolierung von DNA verwendet werden kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Phenol/Tris ist ein aus Phenol und Tris(Hydroxymethyl)aminomethan bestehendes Lösungsmittelsystem.
• Gebrauchsfertig, keine Titration erforderlich
Anwendungen
• Wird häufig in der DNA-Isolierung verwendet.Tris(Hydroxymethyl)aminomethan dient als Protonenakzeptor zur Erhöhung des pH-Werts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol water saturated sol.
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis DNase, RNase, Protease Free, Stabilized, Free of Oxides
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Strukturformel OHC6H5
MDL-Nummer MFCD00002143
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Dichte 1.0600g/mL
Merck Index 15, 7354
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formelmasse 94.11
Güte Molekularbiologie
Relative Dichte 1.06
Menge 500 mL
Flammpunkt 79°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number327105000
ChargennummerA0459780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number327105000
ChargennummerA0446591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number327105000
ChargennummerA0416324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number327105000
ChargennummerA0389603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327105000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab., free of oxides
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Gesättigte Phenol-Wasser-Lösung für Molekularbiologie, DNAse, RNAse, proteasefrei, STA >