Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol, ultrarein, 99 %, nicht stabilisiert
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Phenol can be used for a wide variety of molecular biology applications, including nucleic acid extractions using standard phenol-chloroform protocols. Epidermal strips from the abaxial side of leaves of Commelina communis were stirred in phenol in a procedure to separate the monosaccharides from the epidermis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenol kann für eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen verwendet werden, einschließlich Nukleinsäure-Extraktionen unter Verwendung von Standard-Phenol-Chloroform-Protokollen. In einem Verfahren werden Epidermis-Streifen von der abaxialen Seite der Blätter von Commelina communis in Phenol gerührt, um die Monosaccharide von der Epidermis zu trennen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (82 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Phenol kann für eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen verwendet werden, einschließlich Nukleinsäure-Extraktionen unter Verwendung von Standard-Phenol-Chloroform-Protokollen. In einem Verfahren werden Epidermis-Streifen von der abaxialen Seite der Blätter von Commelina communis in Phenol gerührt, um die Monosaccharide von der Epidermis zu trennen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (82 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol |
Namenshinweis | unstabilized |
Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.071 |
Siedepunkt | 181°C |
Flammpunkt | 79°C (175°F) |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Ultrapure |
Geruch | Sweet |
Menge | 100 g |