Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol/TRIS gesättigte Lösung, für die Molekularbiologie, stabilisiert, Dnase-, Rnase- und proteasefrei
Artikelnummer. 10431212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10431212
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol/TRIS, CAS Nr. 96210-45-6, ist ein Lösungsmittelsystem für die Molekularbiologie, das zur Isolierung von DNA verwendet werden kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Phenol/Tris ist ein Lösungsmittelsystem, das aus Phenol und Tris(Hydroxymethyl)aminomethan besteht
  • Gebrauchsfertig zubereitet, keine Titration erforderlich
Anwendungen
  • Wird häufig in der DNA-Isolierung verwendet. Tris(Hydroxymethyl)aminomethan dient als Protonenakzeptor zur Erhöhung des pH-Werts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol/TRIS saturated sol.
Farbe Gelb bis orange
Namenshinweis Stabilized, DNase, RNase and Protease Free
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Summenformel C6H6O
MDL-Nummer MFCD01632719
Material Phenol (108-95-2); Tris (hydroxymethyl) aminomethane (77-86-1)
Dichte 1.07
Merck Index 15, 7354
Formelmasse 94.11
Güte Molekularbiologie
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Menge 500 ml
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.