Learn More
Phenolrot, rein, Lösung 0.02 % in Wasser, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10191620
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
MDL-Nummer 3552
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
PubChem CID 23686673
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Rot
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34