Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10665202
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red
Schmelzpunkt >300.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
Formelmasse 354.38
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Visuelles Übergangsintervall from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Farbe Beige-braun bis orange
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver, Kristalle, Flocken und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Indikatorqualität >