Learn More
Phenol, gelöste Kristalle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11422418
Phenol, gelöste Kristalle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422418
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11422418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15760.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol wird als Vorläufer für Cyclohexanon, Kunststoffe, nichtionische Detergenzien und pharmazeutische Arzneimittel wie Aspirin verwendet. Dient als Anästhetikum in Chloraseptic. Reagiert mit Aceton zu Bisphenol-A, das bei der Synthese von Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet wird. Wird außerdem bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, synthetischen Gerbstoffen, Parfümen, Schmierölen und Lösungsmitteln verwendet. In der Molekularbiologie wird es bei der Gewinnung von Nukleinsäure aus Geweben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Phenol und Chloroform eingesetzt. Ist ein aktiver Bestandteil von Abbeizmitteln, die zur Entfernung von Epoxid und Polyurethan verwendet werden. Wird auch bei der Herstellung von Kosmetika sowie Präparaten zur Haarfärbung und Hautaufhellung verwendet. In der Medizin ist es in Sprayform gegen Halsschmerzen nützlich.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phenol wird als Vorläufer für Cyclohexanon, Kunststoffe, nichtionische Detergenzien und pharmazeutische Arzneimittel wie Aspirin verwendet.Es dient als Anästhetikum in Chloraseptic.Es reagiert mit Aceton zu Bisphenol-A, das bei der Synthese von Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet wird.Es wird außerdem bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, synthetischen Gerbstoffen, Parfums, Schmierölen und Lösungsmitteln verwendet.In der Molekularbiologie wird es bei der Extraktion von Nukleinsäure aus Geweben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Phenol und Chloroform eingesetzt.Es ist ein aktiver Bestandteil von Abbeizmitteln, das für die Entfernung von Epoxid und Polyurethan verwendet wird.Es wird auch bei der Herstellung von Kosmetika sowie Präparaten zur Haarfärbung und Hautaufhellung verwendet.Im Bereich der Medizin kann es als Spray bei Halsschmerzen helfen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Ether, Benzol, Glycerin, Aceton, Kohlenstoffdisulfid und wässrigen Alkalihydroxiden.
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis detached crystals
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 79°C (175°F)
Geruch Sweet
Menge 100 g
UN-Nummer UN1671
Beilstein 969616
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Chargennummer10250010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Chargennummer10240366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Chargennummer10247546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Chargennummer10242987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2022 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol, gelöste Kristalle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >