Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), stabilisiert, mit 100 mM Tris-EDTA bis pH-Wert 8.0 gesättigt, Thermo Scientific Chemicals
Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Gemisch im Verhältnis 25:24:1 (v/v/v), CAS-Nr. 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, ist eine Lösung zur Aufreinigung von Nukleinsäuren.
92.66 € - 1002.99 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 |
---|---|
Farbe | Gelb bis orange |
Namenshinweis | DNase, RNase and Protease Free |
CAS | 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3 |
Summenformel | C6H6O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10308293
|
Thermo Scientific Acros
327111000 |
100 mL | Glasflasche |
92.66 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10535691
|
Thermo Scientific Acros
327115000 |
500 mL | Glasflasche |
300.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10649273
|
Thermo Scientific Acros
327110025 |
2.5 L | Glasflasche |
1002.99 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Diese Lösung enthält eine Mischung aus reinem Chloroform, Isoamylalkohol und Phenol, gesättigt mit Tris-EDTA, mit einem stabilisierten pH-Wert von 8,0
Anwendungen
- Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung (25:24:1) wird bei der Extraktion von Nukleinsäuren, DNA und RNA verwendet
- Wenn Nukleinsäuren mit der Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung extrahiert werden, wird eine klare Komponententrennung erreicht.Die in der Probe vorhandenen Proteine werden denaturiert und entfernt (gesammelt in der organischen Phase oder in der Interphase), während Nukleinsäuren in der wässrigen Phase verbleiben.Das Chloroform denaturiert Proteine und erleichtert die Trennung der wässrigen und organischen Phasen, und der Isoamylalkohol reduziert die Schaumbildung während der Extraktion.
- Das Gemisch wird auch zur Generierung von DNA-Minisatelliten-Fingerabdrücken verwendet
Spezifikation
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 | |
DNase, RNase and Protease Free | |
C6H6O | |
2927 | |
14, 7241 | |
Molekularbiologie | |
1.28 | |
7.8 to 8.2 (25°C) |
Gelb bis orange | |
136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3 | |
MFCD00133763 | |
1.2800g/mL | |
94.11 | |
Glasflasche | |
Stabilized | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen, Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Kann vermutlich Krebs erzeugen, Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, Giftig bei Verschlucken
Keimzell-Mutagenität (category 2), Reproduktionstoxizität (category 2), Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (wiederholte Exposition) (category 1), Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (category 1), Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition) (category 3), Karzinogenität (category 2), Akute Toxizität (category 3)
- Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol