Learn More
Phenazin-Ethosulfat, ∽95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455955 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-77-7
Summenformel C16H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
MDL-Nummer MFCD00050286
InChI-Schlüssel VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phenazin-Ethosulfat, 5-ethylphenazin, N-Ethylphenazonium-Ethosulfat, 5-ethylphenazinium Ethylsulphat, 5-ethylphenazin-5-ium-ethylsulfat, 5-ethylphenazinium Ethylsulfat, Phenazinium, 5-ethyl-, Ethylsulfat, 5-ethylphenazin, Ethylsulfat-Salz, N-Ethyldibenzopyrazin-Ethylsulfat-Salz, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
PubChem CID 82688
IUPAC-Name 5-ethylphenazin-5-ium;ethylsulfat
SMILES CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazin-ethosulfat
Farbe Orange-Gelb
Prozentgehaltsbereich ∽ 95 %
Menge 1 g
Formelmasse 334.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenazine ethosulphate