Learn More
Phenanthrenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042090
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-11-7
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00001163
InChI-Schlüssel YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC-Name Phenanthren-9,10-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenanthrenequinone
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 201°C to 211°C
Farbe Braun-Orange
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 245°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 07, 796
Fieser 01,827; 02,317
Merck Index 15, 7327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in benzene,ether and hot alchol
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenanthrenequinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.