Learn More
Phenanthren-9-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491667
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11491667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25648.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenanthren-9-Carbonsaldehyd wird zur Herstellung von Fluoreszenzsonden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dichlormethan, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4707-71-5
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001175
InChI-Schlüssel QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC-Name Phenanthren-9-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%