Learn More
Fisherbrand™ pHast Temp™-Mikro-pH-Elektrode
Für Messungen in kleinen Volumina.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- Elektrolyt KCI 4M+AgCl
- Durchmesser von 6 oder 8 mm
- Erhältlich mit 1 m BNC-Kabel oder DIN-Verbindungsstück
- Temperaturelektrode-PHAST: Empfohlen für Messungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen (−5 bis +100 °C) oder bei schnellen Temperaturschwankungen
Spezifikation
DIN-Anschluss | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
6 mm |
0 bis 13 | |
115 mm |