Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung
Diese Kältepacks eignen sich für Produkte, die eine genaue und gleichmäßige Temperatur erfordern. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Weiche Kältepacks bestehen aus einer laminierten, metallisierten Außenfolie, die widerstandsfähig gegen Durchstechen ist und eine Barriere für Wärmestrahlung darstellt. Hält fünfzehn Prozent länger als Standard-Gelpackungen.
Marke: Cole-Parmer™ 06347-75
Beschreibung
- Lieferbar mit 30 ° und 10 °F (1 ° und 23 °C) Rezepturen.
- High-Tech-Rezeptur zur Phasenumwandlung, die beim Auftauen in den Gelzustand zurückkehrt.
- Nicht-toxisch und wiederverwendbar
Spezifikation
-1 °C | |
191 x 165 x 25 mm |