Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung
Diese Kältepacks eignen sich für Produkte, die eine genaue und gleichmäßige Temperatur erfordern. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Weiche Kältepacks bestehen aus einer laminierten, metallisierten Außenfolie, die widerstandsfähig gegen Durchstechen ist und eine Barriere für Wärmestrahlung darstellt. Hält fünfzehn Prozent länger als Standard-Gelpackungen.
Marke: Cole-Parmer™ 06347-74
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar mit 30 ° und 10 °F (1 ° und 23 °C) Rezepturen.
- High-Tech-Rezeptur zur Phasenumwandlung, die beim Auftauen in den Gelzustand zurückkehrt.
- Nicht-toxisch und wiederverwendbar
Spezifikation
Phase Change Cold Pack | |
Laminiert, metallisierter Film | |
30 °F |
Hält empfindliche Materialien bei präziser und konsistenter Temperatur. Flaschenkapazität 354,9 ml. Ungiftig und wiederverwendbar | |
171 x 102 x 25 mm | |
Min. -1 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung > Abmessungen (L x B x H):171 x 102 x 25mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur