Learn More
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Biokompatible Schläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
108.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PharMed BPT |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24.6 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.5┬ám |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11915394
|
Saint Gobain Life Sciences
R650E-26BPT |
0.5 mm | 3.7 mm | 1.6 mm |
124.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11724778
|
Saint Gobain Life Sciences
R6502-16BPT |
1.6 mm | 3,2 mm | 1.6 mm |
163.50 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11740459
|
Saint Gobain Life Sciences
96880-20 |
16 mm | 22.4 mm | 3.2 mm |
690.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11734778
|
Saint Gobain Life Sciences
R6504-16BPT |
3.2 mm | 4,8 mm | 0.8 mm |
135.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10296234
|
Saint Gobain Life Sciences
R6510-26BPT |
8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm |
237.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10373991
|
Saint Gobain Life Sciences
R6510-26BPT |
8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm |
211.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11905404
|
Saint Gobain Life Sciences
R6524-46BPT |
19.2 mm | 25.4 mm | 3.2 mm |
629.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11965394
|
Saint Gobain Life Sciences
R6501-26BPT |
0.8 mm | 4 mm | 1.6 mm |
108.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10633761
|
Saint Gobain Life Sciences
R6502-16BPT |
1.6 mm | 3.2 mm | 0.8 mm |
178.00 €
7.50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA | |
PharMed BPT | |
7.5 m | |
Je 1 | |
275°F |
Autoklavierbar | |
24.6 ft. | |
Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Impfstoffherstellung, Bioreaktor-Prozesslinien, Produktionsfiltration und -fermentation, sterile Abf├╝llung, scherempfindlicher Fl├╝ssigkeitstransfer | |
Cremefarben | |
135 °C |