Learn More
Labcold™ Pharmacy Refrigerator, Benchtop/Wall Mounted
Professional pharmacy refrigerator for the safe storage of cold chain medicines.
Marke:  Labcold™ RLDF0110A
Artikelnummer. 15843651
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • For the safe storage of cold chain medicines as advised by Public Health England in Protocol for Ordering, Storing and Handling Vaccines.
  • Fitted with an IntelliCold™ controller
  • 24/7 automatic temperature data logging
  • Controller and alarm battery back up
  • Door open alarm
  • Power failure alarm
  • High temperature alarm
  • Low temperature alarm
  • Minimum/maximum temperature recording and display
  • Off cycle auto defrost
  • Fan assisted cooling
  • Environmentally friendly refrigerant
  • Ammonia free
  • Door lock with two keys
  • Self closing door
  • Brackets for wall mounting
  • Real time air temperature display
  • Internal light
  • Compliant with all leading professional guidelines
Spezifikation
Spezifikation
36 L
Lock, with two keys
30 kg
20°C to 80°C
538 mm x 450 mm x 510 mm