Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke:  Invitrogen™ A22287
629.36 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10656353
  • 944.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Far-red
650⁄668
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy5 filter set
Alexa Fluor™
Alexa Fluor Farbstoffe
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Alexa Fluor™ 647
300 Units
Raumtemperatur
Phalloidin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA22287
Chargennummer2575967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog NumberA22287
Chargennummer2431325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2022 Catalog NumberA22287
Chargennummer2286893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2021 Catalog NumberA22287
Chargennummer2259576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2020 Catalog NumberA22287
Name des Produkts
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes > 300 Units