Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke: Invitrogen™ A34055
600.03 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 555 eine rot-orange Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Fotostabilität bietet. Da Alexa Fluor 555 Phalloidin nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung aufweist, ermöglicht es eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
- Färbt F-Aktin selektiv
- Hervorragende Fluoreszenzwirkung
- Anregung/Emission: 555/565 nm
- Der Antikörperfärbung überlegen
- Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
- Vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdotttrademark (TM) Nanokristalle und Alexa Fluor Konjugaten, darunter auch sekundäre Antikörper
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Orange | |
555⁄565 | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with TRITC/RFP filter set | |
Alexa Fluor™ | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Alexa Fluor™ 555 | |
300 Units | |
Raumtemperatur | |
Phalloidin |
Safety and Handling
- Alexa Fluor 555 phalloidin
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Alexa Fluor 555 Phalloidin