Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
Artikelnummer. p-200000178
Click to view available options
Größe:
750 mL
5 l
Packungsgröße:
10 Liter
4.50 Liter
Artikelnummer. 17860255
Marke: Christeyns™ C65003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PHAGO’SPORE ist ein Biozid (TP02, TP04). PHAGO'SPORE ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle Oberflächen, einschließlich der Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte.
  • Einsatzbereit
  • Bakterizid, fungizid, viruzid und sporizid (aktiv in 10 Minuten bei C. difficile und in 5 Minuten bei Norovirus)
  • Respektieren Sie die Umwelt
  • Wirkstoff: Peressigsäure
  • Produkt mit Lebensmittelkontakt (gemäß Verordnung vom 8. September 1999)
Spezifikation
Produkttyp Sporizid/Desinfektionsmittel
Color-coded No
Form Clear Liquid
pH 2.1 to 2.3
Scent Fresh Scent
Sterilität Unsteril
Menge 6 Mounted Spray Bottles
Größe 750 mL
Produktidentifikator
  • PHAGO'SPORE
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur