Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
Packungsgröße:
12 Liter
20 Stück
Beschreibung
- Antimikrobielle Aktivität in 30 Sek
- Dermatologisch getestet
- Fördert ein hohes Maß an Compliance
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handdesinfektionsgel |
| Farbe | Farblos |
| Form | Liquid |
| Menge | 12 Airless Bottles |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PHAGO'SANIT
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside