Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
Artikelnummer. p-200000169
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1000 mL
Menge:
12 Airless-Flaschen
20 quadratisch montierte Pumpflaschen
25 montierte Pumpflaschen
Packungsgröße:
10 Liter
12 Liter
Product Code. 17870245
Brand: Christeyns™ C65120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
PHAGO'DERM ASEPT ist eine desinfizierende, reinigende Flüssigseife, die speziell für das hygienische Händewaschen entwickelt wurde. Es wird vor jedem aseptischen Eingriff (Einführung von Kathetern usw.) und systematisch vor und nach jedem Kontakt mit einem Patienten oder kontaminierendem Material angewendet.
  • Formel, die die Epidermis auch bei häufigem Waschen schont
  • Lassen Sie Ihre Hände weich
  • Angereichert mit Glycerin
Specifications
Produkttyp Anti-bacterial Foaming Hand Soap
Farbe Light Beige
Form Foam
Menge 20 quadratisch montierte Pumpflaschen
Volumen (metrisch) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PHAGO'DERM ASEPT
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, 1-Propanaminium