Learn More
Magle Life Sciences™ Phadebas™ forensisches Papier zur Erkennung von Speichelamylase
Verwendet für die präsumptive Prüfung verdächtiger Farbstoffe. Phadebas™ forensisches Papier zur Erkennung von Speichelamylase basiert auf den Phadebas Amylase-Testtabletten, nutzt aber eine andere Methode, die von Laboren für forensische Biologie entwickelt wurde.
1435.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12825562
|
Magle Life Sciences™
1317 |
Rolle mit 395 mm x 15 m |
1435.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Vorgefertigte Papiere;- Direkt aus der Verpackung verwendbar;
- Chargennummer und Ablaufdatum angeben;
- Einfach zu handhaben und zu verwenden;
- Vernachlässigbare Chargenvariationen;
- Machen keinen Unterschied zwischen Labors und haben folglich höhere Glaubwürdigkeit als Beweismaterial