Learn More
Fisherbrand™ Phadebas™ Amylase-Testtabletten (50)
Artikelnummer. 12865983 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Tabletten
Packungsgröße:
50 Tabletten
Artikelnummer. 12865983
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestimmen Sie die Α-Amylase-Aktivität für Anwendungen in Bereichen wie Lebensmittelindustrie, Biotechnologie und Waschmittel. Fisherbrand™ Phadebas™ Amylase-Testtabletten werden mit Anweisungen und einer Standardkurve geliefert.
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie und für Detergenzien.
  • Dieser Test ist seit über 35 Jahren auf dem Markt und in der wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert.
  • Enthält Anweisungen zur Verwendung auf Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch.
  • Enthält eine Chargen-Standardkurve für die quantitative Beurteilung.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Α-Amylase-Aktivität
Menge 50 Tabletten