Learn More
Magle Life Sciences™ X500 Phadebas Amylase test No.1302 (5x100 tablets) .
Bestimmen Sie die Α-Amylase-Aktivität für Anwendungen in Bereichen wie Lebensmittelindustrie, Biotechnologie und Waschmittel. Magle Life Sciences™ Phadebas™ Amylase-Testtabletten werden mit Anweisungen und einer Standardchargenkurve geliefert.
Marke:  Magle Life Sciences™ 1302
Artikelnummer. 10121135
  • 2480.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie und für Detergenzien.
  • Dieser Test ist seit über 35 Jahren auf dem Markt und in der wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert.
  • Enthält Anweisungen zur Verwendung auf Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch.
  • Enthält eine Chargen-Standardkurve für die quantitative Beurteilung.
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Α-Amylase-Aktivität
5 x 100 Tabletten