Learn More
Testo™ 206 pH2 pH-Messgerät
Ideal zur Messung des pH-Werts halbfester Medien, viskoser und proteinhaltiger Lebensmittel und wassergemischter Feststoffkühlschmierstoffe.
Marke: Testo™ 0563 2066
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturmessungen mit integriertem Temperatursensor möglich
- Wartungsfreier Gel-Elektrolyt
- Das Set enthält unverzichtbares Zubehör wie Kalibrierdosierflaschen, TopSafe™ Schutzhülle, Aluminiumgehäuse usw.
- Ideal für den Einsatz in Labors, der Lebensmittelindustrie und anderen Bereichen
- Wasserdicht, extrem langlebig und unempfindlich gegen Schmutz
- Ideal für 1-, 2- und 3-Punkt-Kalibrierungen
- Mit automatischer Erkennung des Endwerts
Spezifikation
2 Messungen pro Sekunde | |
±0,02 | |
0,01 | |
0,1 °C | |
IP-68 | |
69 g | |
2 | |
80 h (Automatische Abschaltung bei 10 Minuten) |
±0,4 °C | |
0 bis 14 | |
0 °C bis 60 °C (kurzzeitig bis max. 80 °C für 5 min) | |
LCD-Anzeige | |
197 x 33 x 20 mm | |
ABS-Kunststoff | |
1x CR2032 |