Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
Das SevenDirect SD20 ist ein präzises und flexibles Tischmessgerät zur Bestimmung von pH-Wert und Redoxpotential (ORP). Das Gerät ist der Nachfolger für den SevenCompact und wird mit einem EasyPlace Sensorarm geliefert.
Marke: Mettler Toledo™ 30671561
1683.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- pH-Wert-Sensor für geringe Probenvolumina
- Der InLab Micro-Pro ISM ist ein pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler für Messungen in Probenvolumina bis zu 100 Mikroliter
- Das kompakte Design umfasst einen Temperaturfühler und hält den Schaftdurchmesser bei 5 mm
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
- Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
Spezifikation
SD20 pH Meter with InLab Micro-Pro ISM pH/temperature sensor for pH measurement in small samples; power supply, electrode arm; 3 × 3 calibration buffer sachets (pH 4.01, 7.00 and 9.21 or 10.01) | |
0,1 | |
PC, Drucker, USB-Stick | |
- 2000 bis 2000 mV | |
-30 °C bis +130 °C | |
0,1 °C | |
2000 Standardmessungen | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. | |
InLab Micro-Pro ISM pH-/Temperatursensor |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
0,002 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
1, 0,1 | |
-22°F to +266°F | |
TFT, 7 Zoll, Farbe | |
IP 54 | |
850 g | |
1 | |
SevenDirect SD20 Kit für Messungen niedriger Probenvolumina |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller