Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17571006 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
SevenDirect SD20 HA-Kit
SevenDirect SD20 Kit
SevenDirect SD20 Kit für Messungen niedriger Probenvolumina
SevenDirect SD20 Kit für Proben mit hoher Viskosität
SevenDirect SD20 Kit für Reinwasser
SevenDirect SD20 Kit für feste Proben
SevenDirect SD20 Kit für organische Substanzen
SevenDirect SD20 Rührer-Kit
SevenDirect SD20, nur Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17571006
Marke: Mettler Toledo™ 30671560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das SevenDirect SD20 ist ein präzises und flexibles Tischmessgerät zur Bestimmung von pH-Wert und Redoxpotential (ORP). Das Gerät ist der Nachfolger für den SevenCompact und wird mit einem EasyPlace Sensorarm geliefert.
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • pH-Wert-Sensor für Proben mit hoher Viskosität
  • Der InLab Viscous-Pro ISM ist ein pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler für Messungen in Proben mit hoher Viskosität
  • Das SteadyForce™ Referenzsystem gewährleistet einen konstanten Elektrolytausfluss in anspruchsvollen Proben wie Shampoo und verbessert so Reaktionszeit und Genauigkeit
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Genauigkeit (mV) 0,1
Genauigkeit (pH) 0,002
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB-Stick
Measurement Modes pH with mV and Temperature
Kalibrierung pH
Bereich (pH) -2 to 20
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Bereich (mV) - 2000 bis 2000 mV
Auflösung (mV) 1, 0,1
Calibration Points Up to 5
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22°F to +266°F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp TFT, 7 Zoll, Farbe
Backlight Option Yes
Hauptspeicher 2000 Standardmessungen
Datenpunkte 2000
Art der Protokollfunktion Automatic, Manual
IP-Schutzart IP 54
Abmessungen (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Gewicht (metrisch) 850 g
Gewicht (angloamerikanisch) 1.9 lb.
Kanäle 1
Temperatursensor InLab Viscous-Pro ISM pH-/Temperatursensor
Typ SevenDirect SD20 Kit für Proben mit hoher Viskosität