Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Das SevenDirect SD20 ist ein präzises und flexibles Tischmessgerät zur Bestimmung von pH-Wert und Redoxpotential (ORP). Das Gerät ist der Nachfolger für den SevenCompact und wird mit einem EasyPlace Sensorarm geliefert.
Marke:  Mettler Toledo™ 30671559
1593.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17561006
  • 1695.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • pH-Wert-Sensor für feste/halbfeste Proben
  • InLab Solids-Pro ISM ist ein pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler für Messungen in festen und halbfesten Proben
  • Die speerförmige Spitze aus gehärtetem Glas sorgt für einfaches Einsetzen des Sensors in die Festprobe. Das offene Diaphragma verhindert Verstopfungen bei anspruchsvollen Proben
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
0,002
0,001, 0,01, 0,1
1, 0,1
-22°F to +266°F
TFT, 7 Zoll, Farbe
IP 54
850 g
1
SevenDirect SD20 Kit für feste Proben
0,1
PC, Drucker, USB-Stick
- 2000 bis 2000 mV
-30 °C bis +130 °C
0,1 °C
2000 Standardmessungen
195 x 205 x 65 mm
1.9 lb.
InLab Solids-Pro ISM pH-/Temperatursensor
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm