Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
SevenDirect SD20 HA-Kit
SevenDirect SD20 Kit
SevenDirect SD20 Kit für Messungen niedriger Probenvolumina
SevenDirect SD20 Kit für Proben mit hoher Viskosität
SevenDirect SD20 Kit für Reinwasser
SevenDirect SD20 Kit für feste Proben
SevenDirect SD20 Kit für organische Substanzen
SevenDirect SD20 Rührer-Kit
SevenDirect SD20, nur Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- Chemikalienbeständiger pH-Wert-Sensor
- Der InLab Routine-Pro ISM ist ein nachfüllbarer pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler aus chemisch beständigem Glas für viele Anwendungen
- Das HA-Membranglas minimiert Alkalifehler und eignet sich besonders für Messungen bei hohen pH-Werten
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
- Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C |
| Genauigkeit (mV) | 0,002 |
| Genauigkeit (pH) | 0,002 |
| Angaben zur Datenverwaltung | PC, Drucker, USB-Stick |
| Measurement Modes | pH with mV and Temperature |
| Kalibrierung | Linear/Segmented |
| Bereich (pH) | -2 to 20 |
| Auflösung (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Bereich (mV) | - 2000 bis 2000 mV |
| Mehr anzeigen |