Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Das SevenDirect SD20 ist ein präzises und flexibles Tischmessgerät zur Bestimmung von pH-Wert und Redoxpotential (ORP). Das Gerät ist der Nachfolger für den SevenCompact und wird mit einem EasyPlace Sensorarm geliefert.
Marke:  Mettler Toledo™ 30671555
1695.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17521006
  • 1785.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • All-Rounder pH-Wert-Sensor für Flüssigproben
  • Der InLab Expert-Pro ISM ist ein robuster und zuverlässiger pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler
  • Das Polymerelektrolyt verhindert ein Verstopfen des Diaphragmas und muss nicht nachgefüllt werden
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
  • Leistungsstarkes Rühren mit voller Kontrolle
  • Das Rühren erhöht Homogenität der Proben und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse
  • Der EASYMIX Magnetrührer kann Probenvolumina von bis zu 10 Litern umrühren, entweder im manuellen Modus oder durch methodengesteuert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
0,002
0,001, 0,01, 0,1
1, 0,1
-22°F to +266°F
TFT, 7 Zoll, Farbe
IP 54
850 g
1
SevenDirect SD20 Rührer-Kit
0,1
PC, Drucker, USB-Stick
- 2000 bis 2000 mV
-30 °C bis +130 °C
0,1 °C
2000 Standardmessungen
195 x 205 x 65 mm
1.9 lb.
InLab Expert-Pro ISM pH-/Temperatursensor
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm