Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17540996 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
Expert Pro-ISM
Micro Pro-ISM
Nicht enthalten
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Science Pro-ISM
perfectION Fluorid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17540996
Marke: Mettler Toledo™ 30671547
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • pH-Wert-Sensor für organische Lösungsmittel
  • Der InLab Science-Pro ISM ist ein pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler, der die Herausforderungen der pH-Wert-Messung organischer Lösungsmittel erfüllt
  • Der Brückenelektrolyt und das Diaphragma mit einstellbarer Schutzumhüllung gewährleisten den guten Kontakt zwischen Referenzsystem und Probe, der für stabile Messungen erforderlich ist
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Ion) 0,5 %
Genauigkeit (mV) 0,1
Genauigkeit (pH) 0,002
Angaben zur Datenverwaltung PC; Drucker; USB-Stick
Beschreibung SevenDirect SD50, organische Substanzen
Kanäle Einkanal
Displaytyp Farb-TFT
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH
Bereich (mV) -2.000 bis 2.000 mV
Bereich (pH) -2.000 to 20.000
Auflösung (pH) 0,1:0,01- 0,001
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Enthält InLab Science-Pro ISM pH-/Temperatursensor
Hauptspeicher 2000 Standardmessungen
Sondentyp Science Pro-ISM
Produkttyp Gebrauchsfertiges Messkit
Bereich (Ionen) -2.000 bis 20.000 pX, 0 bis 999.999 mg/l (ppm)
Auflösung (Ionen) 3- oder 4-stellig (automatischer Bereich)
Auflösung (mV) 1, 0,1
Auflösung (ORP) 1, 0,1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22°F to +266°F
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.9 lb.
Gewicht (metrisch) 850 g