Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke:  Mettler Toledo™ 30671545
2450.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17520996
  • 2515.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • Kombinierter Fluorid-Sensor
  • Der Perfection™ F Sensor ist ein kombinierter Fluorid-Ionensensor mit integrierter Referenzelektrode
  • Das spezielle Click & Clear™ Diaphragma ermöglicht optimalen Kontakt zwischen Elektrolytlösung und Probe
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 %
PC; Drucker; USB-Stick
Einkanal
IP 54
0,1:0,01- 0,001
PerfectION kombinierte Fluoridelektrode
Gebrauchsfertiges Messkit
3- oder 4-stellig (automatischer Bereich)
1, 0,1
-22°F to +266°F
195 x 205 x 65 mm
850 g
0,002
SevenDirect SD50 F-Ionenkit
Farb-TFT
-2.000 bis 2.000 mV
-30 °C bis +130 °C
2000 Standardmessungen
-2.000 bis 20.000 pX, 0 bis 999.999 mg/l (ppm)
1, 0,1
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
0,1 °C
1.9 lb.
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm