Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierrolle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
4 bis 7
6,4 bis 8
8 bis 10
Packungsgröße:
4 Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 8 bis 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Test |
| Graduierungen | 8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 9,0, 9,2, 9,6, 10,0 |
| Typ | pH-Indikatorpapier |