Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Artikelnummer. 15195624
Click to view available options
Beschreibung:
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohe Auflösung (pH 5.6 bis 10.2); 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohen Durchsatz 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 50 mm)
CX-1 pH-Gradienten-Starterkit; 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (10 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH-Gradientenpuffer A
CX-1 pH-Gradientenpuffer B
CX-1 pH-Gradientenpuffer-Kit; 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B
CX-1 pH-Gradientenpuffer-Kit; 250 ml Puffer A + 250 ml Puffer B
Menge:
125 ml
125 ml + 125 ml
1 l
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
125 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15195624
Marke: Thermo Scientific™ 083381
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
  • Robuste und reproduzierbare Gradienten
  • Vorhersage von Biomolekül-pH
  • Einfache Methodenoptimierung
  • Einfache Automatisierung
  • Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung CX-1 pH-Gradienten-Starterkit; 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (10 μm, 4 x 250 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Säulen und -Systeme
Typ CX-1 pH-Gradienten-Starterkit
Enthält MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm)
pH 5.6 bis 10.2
Menge 125 ml + 125 ml
Produktlinie Thermo Scientific