Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit DIN-Anschluss
Diese pH-Elektrode ist ideal für die Messung kleiner pH-Volumina geeignet.
109.18 € - 130.38 €
Spezifikation
Anschlusstypen | DIN |
---|---|
Betriebstemperatur (metrisch) | 80 °C (max.) |
Typ | pH-Elektrode |
Länge (metrisch) | 115 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11799808
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
109.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11709818
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
130.38 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- pH-Elektrode mit einem Durchmesser von 6 oder 8 mm zur Messung kleiner Volumen
- Elektrolyt KCI 4M+AgCl
Spezifikation
DIN | |
80 °C (max.) | |
pH-Elektrode | |
115 mm |