Learn More
Hanna Instruments™ pH-Regel- und Dosierpumpe, proportionale Dosierung, Einpunktregelung
Click to view available options
Bereich (pH):
0.00 bis 14.00
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die BL7916 wird häufig in der Galvanisierung, Abwasserreinigung, Wasseraufbereitung und in Schwimmbädern eingesetzt und bietet eine bequeme Installation, einfache Handhabung und maximale Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation Mit in den Sockel integrierten Befestigungsbohrungen sowie nach vorne gerichteten Bedienelementen und Pumpenbaugruppen
- Proportionaldosierung: Verringert die Hubzahl, wenn sich der Messwert dem vom Anwender ausgewählten Punkt nähert, wodurch eine Überdosierung vermieden wird
- Robuste Bauweise: Robustes, faserverstärktes Gehäuse aus Polypropylen mit IP55-Schutzart; Teile mit chemischem Kontakt aus PVDF, FPM/FKM und PTFE
- Isolierter Schreiberausgang: Zur Verbesserung der Fehlerbehebung und Möglichkeit, Daten während der Überwachung der Anwendung aufzuzeichnen
- Einfache Pumpenaktion: Pumpe mit Magnetschalter, die nur wenige bewegliche Teile ohne rotierende Teile, Zahnräder oder Nocken enthält, um mechanische Ausfälle drastisch zu reduzieren
- Hilfsdosierkontakte: Ermöglicht dem Anwender den Anschluss von Mischer oder Entlüftungspumpe, die nur beim Dosiervorgang aktiviert werden
Spezifikationen der chemischen Dosierpumpe:
- Sollwert Alarmrelais: 1 Isoliert, 2 A, max. 240 V, ohmsche Last, 1,000,000 Hübe
- Dosiersteuerung: Proportional, Säure oder Basis, vom Anwender wählbar
- Analoges Ausgangssignal: 4-20 mA (isoliert)
- Dosieranschlüsse: 1 Isoliert, 2 A, max. 240 V, ohmsche Last, 1,000,000 Hübe
- Überstromschutz: 250 V-Sicherung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH-Messgerät und chemische Dosierpumpe |
| Enthält | 7 m (23 ft.) LPDE-Saugventile, Polyethylen-Auslassschlauch, 115-V-Stromkabel und Anweisungen |
| Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
| Kalibrierung | Versatz: ± 1 pH mit Trimmer; Neigung: 85 bis 115 % mit Trimmer |
| Bereich (pH) | 0.00 bis 14.00 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Displaytyp | LCD |
| IP-Schutzart | Gehäuse IP55 |
| Abmessungen (L x B x H) | 221 x 142 x 181 mm (8.7 x 5.6 x 7.1 in.) |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |
| Mehr anzeigen |