Learn More
Mettler Toledo™ pH/Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD23
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9707004 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
Nicht enthalten
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17501006
Marke: Mettler Toledo™ 30671553
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
The SevenDirect SD23 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and conductivity - either separately or simultaneously. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
  • Zwei Parameter in einem Gerät
  • Messung von pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit mit einem Gerät - gleichzeitig oder separat, je nach Anwendungsfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 %
Genauigkeit (mV) 0,1
Genauigkeit (pH) 0,002
Angaben zur Datenverwaltung PC; Drucker; USB-Stick
Beschreibung SevenDirect SD23, nur Messgerät
Kanäle Zweikanal
Displaytyp Farb-TFT
IP-Bewertung IP 54
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Bereich (mV) -2.000 bis 2.000 mV
Auflösung (pH) 0,1:0,01- 0,001
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Hauptspeicher 2000 Standardmessungen
Sondentyp Nicht enthalten
Produkttyp Nur Messgerät
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 1,000
Auflösung (mV) 1, 0,1
Auflösung (ORP) 1, 0,1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22°F to +266°F
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.9 lb.
Gewicht (metrisch) 850 g