Learn More
Mettler Toledo™ pH/Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD23
The SevenDirect SD23 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and conductivity - either separately or simultaneously. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke: Mettler Toledo™ 30671567
2347.16 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- Robuste Sensoren für Standardanwendungen
- InLab Expert Pro-ISM und InLab 731-ISM sind eine leistungsstarke Kombination für pH-Wert-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessungen in vielen flüssigen Standardproben
- Durch ihre Robustheit und der geringe Wartungsaufwand eignen sie sich besonders für den Routinebetrieb
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
- Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
- Zwei Parameter in einem Gerät
- Messung von pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit mit einem Gerät - gleichzeitig oder separat, je nach Anwendungsfall
Spezifikation
0,5 % | |
0,002 | |
SevenDirect SD23 Kit | |
Farb-TFT | |
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0,1:0,01- 0,001 | |
InLab Routine-Pro ISM pH/Temperature Sensor | |
Gebrauchsfertiges Messkit | |
1, 0,1 | |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
0,1 °C | |
1.9 lb. |
0,1 | |
PC; Drucker; USB-Stick | |
Zweikanal | |
IP 54 | |
-2000 bis 2000 mV | |
-30 °C bis +130 °C | |
2000 Standardmessungen | |
0,001 bis 1 | |
1, 0,1 | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm | |
850 g |