Learn More
pH-Pufferlösung pH-Wert 2, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12820317 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 12820317
Marke: Reagecon 502025MF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Quecksilberfreie Puffer bei 25 °C (pH-Wert 4 und pH-Wert 10 sind farbig) mit längerer Haltbarkeit. Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
Spezifikation
Farbe Nicht ausgewiesen
pH 2
Menge 5 l