missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Farbe | Farblos |
pH | 2 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 mL |
Lösungstyp | pH Buffer |
Dampfdruck | 23hPa |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
pH Buffer Solution, pH 2, Carl Roth™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur