missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 1.69 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 ml |
Verpackung | Je 1 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Buffer pH 1.679 NBS MIC
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
pH-Pufferlösung NBS DIN 19226 pH 1,69, Mettler Toledo™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur