Learn More
pH-Pufferbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12693516 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
30 x 20 mL
pH:
10
4.01/7.00/10.00
Packungsgröße:
597 Milliliter
600 Milliliter
Artikelnummer. 12693516
Marke: Mettler Toledo 51302080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Pufferlösungen in versiegelten Beuteln für einfache und präzise Kalibrierung von pH-Messgeräten.
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 x 10 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Multicolored
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter
pH 4.01/7.00/10.00
Physikalische Form Powder or Solid
Menge 30 x 20 mL
Lösungstyp pH Buffer
Verpackung Pufferbeutel
Güte Technical