Beschreibung
- 7.01 pH-Kalibrierungspuffer in Premium-Qualität, NIST-konform, inklusive Analysezertifikat
- Genauigkeit des pH-Werts: +/-0.01 bei 25 °C
- Temperaturkennlinie des tatsächlichen pH-Werts bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel aufgedruckt
- 7.01 pH-Kalibrierungspuffer, hergestellt nach ISO3696-/BS3978-Standards
- Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen und Klasse-A-Glaswaren
- In einer temperaturkontrollierten Umgebung, die mit geeichten Thermometern überwacht wird
- Gemeldete Werte sind auf einen pH-Wert von +/-0.01 bei 25 °C genau und verfügen über ein Traceable-Zertifikat auf NIST Standard Reference Materials (SRMs).
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Transparent |
pH | 7.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20 ml |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | 25/Packung |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 7,01 Kalibrierungspufferbeutel, Hanna Instruments™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur