Learn More
pH 4,01 Kalibrierpufferlösungsbeutel, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10565611
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10565611
Marke: Hanna Instruments HI70004C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Der Kalibrierpuffer in Premiumqualität mit einem pH-Wert von 4.01 ist NIST-konform und wird mit einem Analysenzertifikat geliefert. Dies ist optimal für Anwender, die nicht so häufig eine Kalibrierung durchführen.
  • Hochwertiger Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 4.01, der NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird
  • Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
  • pH-Kalibrierungspuffer 4.01 hergestellt gemäß ISO 3696/BS 3978 mittels hochreiner Salze, deionisiertem Wasser, zertifizierten, gewichtsgeprüften Waagen und Glaswaren der Klasse A
  • In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
  • Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
  • Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
  • Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
pH 4.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 ml
Zusammensetzung Wässrige Pufferlösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 25/Packung
Rückführbarkeit auf NIST Ja