Learn More
pH 7 Puffer-Standard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PH-BUFF7-500
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
pH | 7 SI-Einheiten |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
pH 7 Buffer Standard | |
500 mL | |
Verschiedene |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur