Learn More
Schmidlin™ PG Plus Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
Marke:  Schmidlin™ DB-PHG100-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17778909
  • 10328.99 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spezifikation
Spezifikation
37 cm
50.7 cm
11 bar
23 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
75 W
100 mL/min.
35°C
9 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.9996%