Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
Marke: Schmidlin™ DB-FHG250-EU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- H2 flow rate and zero air up to 5 L/min.
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
Spezifikation
68 cm | |
15 cm | |
11 bar | |
69 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
115 W |
250 ml/min | |
35°C | |
27 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.