Learn More
Miele Professional™ Dosiersystem
Dosierschrank PG 8596 AE Zur Aufnahme von Prozesschemikalien und Dosiermodulen
Marke: Miele Professional™ 10087340
2258.94 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.90000kg
Beschreibung
- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 3 x 5 l-Kanistern
- Innenmaße: H 285-690 , B 250, T 425-555 mm
- Pro Ebene je 2 Aufnahmemöglichkeiten für Dosiermodule
- Auffangschale ermöglicht bessere Restentleerung der Kanister
Spezifikation
Modell PG 8596 | |
Edelstahl | |
Wasch- und Desinfektionsmittel | |
60 x 30 x 83.5 cm | |
300 m |
CE System | |
Desinfektion von Laborgeräten | |
600 mm | |
835 mm | |
400 V, 50 Hz, 3 N AC 9,3 kW |