missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PFA-Zweihals-Schliff-Rundkolben, 100 ml , PFA, Inhalt 100 ml, Mittelhals

Marke:  Bohlender™ A155-12

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 10257641

  • 626.46 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

100 mL
117 mm
Rund
PFA
Mittiger Schliff 29/32 und seitlicher Schliff
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote