Learn More
Savillex™ PFA.Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2 mm
13,7 mm
15,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Gewindekappe für Mikroröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material | PFA |